Learn More
BINDER™ Serie KBW - Cámaras de crecimiento, con luz
GREENER_CHOICE
Código de producto. 15621207 Tienda BINDER Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
247 l
400 l
698 l
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
945 x 850 x 1465 mm
945 x 970 x 1965 mm
1270 x 1040 x 1950 mm
missing translation for 'unitSize'
cada uno
This item is not returnable. View return policy
Availability and estimated dispatch date are for standard equipment. If factory fitted options, customisation or services are required, please Request A Quote or contact your Account Manager as lead times will vary.
Product Code. 15621207
missing translation for 'mfr': BINDER™ 90200339
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Availability and estimated dispatch date are for standard equipment. If factory fitted options, customisation or services are required, please Request A Quote or contact your Account Manager as lead times will vary.
Gracias a su iluminación natural, la serie KBW proporciona una distribución homogénea de la luz. De esta manera, la cámara climática logra condiciones de iluminación y temperatura constantes.
  • Intervalo de temperatura: de 0 °C a + +70 °C
  • Intervalo de temperatura con luz: de +5 °C a + +60 °C
  • Cassettes de iluminación posicionables, cada uno con 5 tubos fluorescentes
  • Tecnología de cámara de precalentamiento APT.line™
  • Velocidad de ventilador ajustable.
  • Controlador de pantalla táctil intuitivo con segmento de tiempo y programación en tiempo real con interno registro de datos
  • Puerta interior de sellado hermético fabricada con vidrio de seguridad (ESG)
  • Evita la corrosión del vidrio por un revestimiento ATEMPORAL especial
  • 3 gradillas de acero inoxidable
  • Orificio de acceso con tapón de silicona, 30 mm, izquierdo
  • Dispositivo de seguridad de temperatura independiente de clase 3.1 (DIN 12880) con alarma de temperatura visual y sonora
  • Interfaz de ordenador: Puerto Ethernet
  • Calentamiento de puerta
Specifications
Capacidad (imperial) 14.1 cu. ft.
Capacidad del estante (imperial) 66.1 lb.
Capacidad del estante (métrico) 30 kg
Descripción KBW400-230 V, estándar, serie KBW: cámaras de crecimiento con luz, 400 l, 230 V 1 ∼ 50-60 Hz
Capacidad (métrico) 400 l
Material de la cámara Acero inoxidable
Iluminación Sistema de iluminación patentado
Material Acero inoxidable
N.º de estantes 3 estándar/12 máx.
Tipo de tapón CEE
Intervalo de temperatura (métrico) De 0 °C a 70 °C
Tipo Cámara de crecimiento
Pantalla TFT táctil
Modelo KBW400-230 V
Dimensiones interiores (F x An x Al) 650 x 485 x 1270 mm
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 945 x 970 x 1965 mm
Peso (métrico) 267 kg
Tensión 200 V
Vataje 1,6 kW
Amperaje 6,7 A
Frecuencia 50/60 Hz
Show More Show Less
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.