Learn More
BINDER™ Serie KBF-S Solid.Line - Cámaras de clima constante con amplios rangos de temperatura/humedad
Tienda BINDER Productos
Descripción
- Intervalo de temperatura: de 0 °C a + +70 °C
- Rango de humedad: del 20 % al 80 % de humedad relativa
- Tecnología de cámara de precalentamiento APT.line™
- Regulación de humedad con sensor capacitivo de humedad y humidificación de vapor
- Pantalla LCD para mostrar la temperatura y la humedad junto con información adicional y alarmas
- Registrador de datos interno, los valores medidos se pueden leer en formato abierto a través de USB
- Prueba automática de la unidad para un análisis de estado completo
- Cámara interna hecha completamente de acero inoxidable
- 2 gradillas de acero inoxidable, incluye soportes para estantes
- Orificio de acceso con tapón de silicona, 30 mm, izquierdo
- Ruedas dobles sólidas con frenos, de 240 l
- Dispositivo de seguridad de temperatura independiente de clase 3.1 (DIN 12880) con alarma de temperatura visual y sonora
- Interfaz de ordenador: Puerto Ethernet
- Suministro de agua independiente a través del depósito
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (imperial) | 24.7 cu. ft. |
| Capacidad del estante (imperial) | 99.2 lb. |
| Capacidad del estante (métrico) | 45 kg |
| Descripción | KBFS720-230 V, estándar, serie KBF-S Solid.Line: cámaras climáticas constantes con gran intervalo de temperatura/humedad, 700 l, 230 V 1 ∼ 50-60 Hz |
| Capacidad (métrico) | 700 l |
| Material de la cámara | Acero inoxidable |
| Iluminación | Sin iluminación |
| Material | Acero inoxidable |
| N.º de estantes | 2 estándar/15 máx. |
| Tipo de tapón | CEE |
| Mostrar más |