Learn More
BINDER™ Cámaras de climatización constante de la serie KBF-S ECO con tecnología Peltier
Shop All BINDER Products
Description
- Intervalo de temperatura: De 0 °C a +70 °C (máx. de 24 °C por debajo de la temperatura ambiente)
- Rango de humedad: del 10 % al 80 % de humedad relativa
- Tecnología de cámara de precalentamiento APT.line™
- Suministro de agua independiente a través del depósito
- Pantalla LCD para mostrar la temperatura y la humedad junto con información adicional y alarmas
- Registrador de datos interno, los valores medidos se pueden leer en formato abierto a través de USB
- Prueba automática de la unidad para un análisis de estado completo
- Cámara interna hecha completamente de acero inoxidable
- 2 gradillas de acero inoxidable, incluido el soporte de estantes
- Orificio de acceso con tapón de silicona Ø 30 mm, izquierdo
Specifications
Specifications
| Capacidad (imperial) | 24.7 cu. ft. |
| Capacidad del estante (imperial) | 99.2 lb. |
| Capacidad del estante (métrico) | 45 kg |
| Descripción | KBFSECO720-230 V, estándar, Solid.Line serie KBF-S ECO: cámaras climáticas constantes con tecnología Peltier, 700 l, 230 V 1 ∼ 50-60 Hz |
| Capacidad (métrico) | 700 L |
| Material de la cámara | Acero inoxidable |
| Iluminación | Sin iluminación |
| Material | Acero inoxidable |
| N.º de estantes | 2 estándar/15 máx. |
| Tipo de tapón | NEMA 5-20P |
| Show More |