Learn More
BINDER™ Serie KB ECO - Incubadoras refrigeradas, con tecnología Peltier respetuosa con el medioambiente
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Código de producto. 17562885 Tienda BINDER Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
247 L
700 L
1020 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
17562885 247 L cada uno
17582885 1020 L cada uno
17572885 700 L cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Disponibilidad y fecha de envío del equipamiento estándar no incluye personalización o servicios montados en fábrica. Para ello, seleccione 'Solicitar presupuesto' o póngase en contacto con su gestor. Tenga en cuenta que el plazo de entrega variará.
Código de producto. 17562885 Proveedor BINDER™ N.º de proveedor 90200423
Disponibilidad y fecha de envío del equipamiento estándar no incluye personalización o servicios montados en fábrica. Para ello, seleccione 'Solicitar presupuesto' o póngase en contacto con su gestor. Tenga en cuenta que el plazo de entrega variará.
La KB ECO es una de las incubadoras refrigeradas con mayor eficiencia energética del mercado gracias a la tecnología Peltier patentada con disipación de calor. Además, la tecnología Peltier hace que la serie KB ECO sea especialmente silenciosa.
  • Intervalo de temperatura: De 0 °C a +70 °C (máx. de 28 °C por debajo de la temperatura ambiente)
  • Tecnología de cámara de precalentamiento APT.line™
  • Regulación eléctrica de la temperatura gracias al módulo de refrigeración termoeléctrico con innovadora disipación de calor
  • Puerta interior fabricada con vidrio templado de seguridad
  • Cámara interna hecha completamente de acero inoxidable
  • 2 gradillas, acero inoxidable
  • Protección de condensación ajustable
  • Orificio de acceso con tapón de silicona, 30 mm de diá.
  • Pantalla LCD para mostrar la temperatura junto con información adicional y alarmas
  • Registrador de datos interno, los valores medidos se pueden leer en formato abierto a través de USB
  • Prueba automática de la unidad para un análisis de estado completo
Especificaciones
Capacidad (imperial) 8.7 cu. ft.
Capacidad del estante (imperial) 66.1 lb.
Capacidad del estante (métrico) 30 kg
Descripción KBECO240-230 V, estándar, serie KB ECO: estufas microbiológicas de refrigeración con refrigeración termoeléctrica respetuosa con el medio ambiente, 247 l, 230 V 1 ∼ 50-60 Hz
Esterilizables en autoclave Not Autoclavable
Capacidad (métrico) 247 L
Material de la cámara Acero inoxidable
Tecnología del sensor de CO2 Sin sensor
Convection Type Tecnología APT.line™
Iluminación Sin iluminación
Material Acero inoxidable (18/8)
N.º de estantes 2 estándar/9 máx.
Control de oxígeno Ninguno
Tipo de tapón CEE
Intervalo de temperatura (métrico) De 0 °C a +70 °C (máx. de 28 °C por debajo de la temperatura ambiente)
Tipo Incubadora refrigerada
Pantalla Pantalla LCD
Modelo KBECO240-230 V
Dimensiones interiores (F x An x Al) 650 x 485 x 785 mm
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 930 x 921 x 1461 mm
Peso (métrico) 152 kg
Tensión 200/230 V
Vataje 0,9 kW
Amperaje 4 A
Frecuencia 50/60 Hz