Learn More
3M™ Casco con ventilación serie G2000
Descripción
- Un casco con excelente ventilación, buen campo de visión y uno de los pocos cascos ligeros disponibles actualmente en el mercado.
- El disco sensor 3M™ Uvicator™ le indica cuando debe reemplazar su casco debido a una sobreexposición a la radiación UV.
- El borde extendido en la parte trasera del casco proporciona protección adicional para la zona de la nuca.
- Superficie plana para imprimir un logotipo, marca, etc.
- Cinta para sudor fácil de sustituir para mayor comodidad e higiene
- Cinta para cabeza ventilada para una mayor comodidad
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | EN 397 |
| Color | Rojo |
| Material | ABS estabilizado ante UV |
| Tipo de producto | Casco |
| Tamaño | De 54 a 62 cm |
| Tipo de suspensión | Pantalla Pinlock |
| Peso (métrico) | 340 g |
| Ventilado/a | Sí |