Learn More
BINDER™ Incubadoras de CO2 de la serie CBF con esterilización por aire caliente y regulación de humedad
Tienda BINDER Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
170 L
267 L
Modelo:
CBF170-230 V
CBF170-230 V-O
CBF260-230 V
CBF260-230 V-O
CBF260-230 V-OZ
Control de oxígeno:
Ninguno
Sí
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Seguras: los cultivos celulares reciben la máxima protección contra la contaminación
- Fiables: condiciones constantes de bienestar para las células
- Inteligentes: limpieza rutinaria y funcionamiento cómodo
- Económicas: funcionamiento eficaz sin consumibles
- Sistema de humidificación seguro contra la contaminación sin bandeja de agua
- Concepto de anticontaminación tratado y probado con esterilización por aire caliente a 180 °C
- Sensor de CO2 esterilizable por aire caliente con tecnología de infrarrojos de haz único
- Cámara interior sin costuras de acero inoxidable con bridas como sistema de soporte de estantes
- Interior sin ventilador con boquilla de mezcla de gases CO2 Venturi
- Controlador táctil intuitivo
- Registrador de datos interno, los valores medidos se pueden leer en formato abierto a través de USB
- Sistema de localización de averías con alarmas visuales y acústicas
- Interfaces:Ethernet, USB, contacto de alarma de voltaje cero
- Sistema de CO2 a prueba de fallos para proteger el pH de los cultivos celulares
- Control de O2 con intervalos de control de O2:de 0,2 a 20 % vol. de O2 o de 10 a 95 % vol. de O2
- Puertas de vidrio de varias secciones con estantes especiales para dividir el espacio y adaptarse a diferentes experimentos
- Adaptador de apilamiento para una instalación segura que ahorra espacio
- Cambiador de depósito de gas para conectar dos depósitos de gas a una o dos incubadoras
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (imperial) | 9.4 cu. ft. |
| Capacidad del estante (imperial) | 22 lb. |
| Capacidad del estante (métrico) | 10 kg |
| Descripción | CBF260-230 V-O, con control de O2 de 0,2 a 20 %, serie CBF: incubadores de CO2 con regulación de humedad y esterilización por aire caliente, 267 l, 230 V 1 ∼ 50-60 Hz |
| Capacidad (métrico) | 267 L |
| Material de la cámara | Acero inoxidable |
| Intervalo de concentración de CO2 | Del 0 al 20% |
| Tecnología del sensor de CO2 | Sensor de IR |
| Convection Type | Natural, Fanless Interior |
| Admite | Ninguno |
| Mostrar más |