Learn More
BINDER™ Incubadoras de CO2 serie CB con esterilización por aire caliente y sensor de CO2 esterilizable mediante calor
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Código de producto. 17323703 Tienda BINDER Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
53 L
170 L
267 L
Modelo:
CB056-230 V
CB056-230 V-O
CB170-230 V
CB170-230 V-O
CB170-230V-D
CB260-230 V
CB260-230 V-O
Control de oxígeno:
Ninguno
Sí
Tamaño de la unidad:
cada uno
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Modelo Control de oxígeno unitSize
17323703 267 L CB260-230 V Ninguno cada uno
17383693 53 L CB056-230 V Ninguno cada uno
17393693 53 L CB056-230 V-O Sí cada uno
17739794 170 L CB170-230V-D Ninguno cada uno
17303703 170 L CB170-230 V Ninguno cada uno
17313703 170 L CB170-230 V-O Sí cada uno
17333703 267 L CB260-230 V-O Sí cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Disponibilidad y fecha de envío del equipamiento estándar no incluye personalización o servicios montados en fábrica. Para ello, seleccione 'Solicitar presupuesto' o póngase en contacto con su gestor. Tenga en cuenta que el plazo de entrega variará.
Código de producto. 17323703 Proveedor BINDER™ N.º de proveedor 96400013
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Disponibilidad y fecha de envío del equipamiento estándar no incluye personalización o servicios montados en fábrica. Para ello, seleccione 'Solicitar presupuesto' o póngase en contacto con su gestor. Tenga en cuenta que el plazo de entrega variará.
La potente y versátil incubadora de CO2 CB es adecuada para ensayos celulares en investigación médica y de fármacos.Esta incubadora BINDER es incluso adecuada para experimentos de cultivo complejos o entornos individuales con condiciones hipóxicas gracias a su amplia variedad de opciones y accesorios.
  • Seguras: los cultivos celulares reciben la máxima protección contra la contaminación
  • Fiables: condiciones constantes de bienestar para las células
  • Inteligentes: limpieza rutinaria y funcionamiento cómodo
  • Económicas: funcionamiento eficaz sin consumibles
  • Sistema de humidificación de doble bandeja optimizado con protección contra la condensación
  • Concepto de anticontaminación tratado y probado con esterilización por aire caliente a 180 °C
  • Sensor de CO2 esterilizable por aire caliente con tecnología de infrarrojos de haz único
  • Cámara interior sin costuras de acero inoxidable con bridas como sistema de soporte de estantes
  • Interior sin ventilador con boquilla de mezcla de gases CO2 Venturi
  • Controlador táctil intuitivo
  • Grabación de datos interna, se puede leer en formato abierto a través de la interfaz USB
  • Sistema de diagnóstico de fallos con alarma visual y acústica
  • Interfaces:Ethernet, USB, contacto de alarma de voltaje cero
  • Sistema de CO2 a prueba de fallos para proteger el pH de los cultivos celulares
  • Control de O2 con intervalos de control de O2:de 0,2 a 20 % vol. de O2 o de 10 a 95 % vol. de O2
  • Puertas de vidrio de varias secciones con estantes especiales para dividir el espacio y adaptarse a diferentes experimentos
  • Adaptador de apilamiento para una instalación segura que ahorra espacio
  • Cambiador de depósito de gas para conectar dos depósitos de gas a una o dos incubadoras
Especificaciones
Capacidad (imperial) 9.4 cu. ft.
Capacidad del estante (imperial) 22 lb.
Capacidad del estante (métrico) 10 kg
Descripción CB260-230 V, estándar, serie CB: incubadores de CO2 con esterilización por aire caliente y sensor de CO2 esterilizable por calor, 267 l, 230 V 1 ∼ 50-60 Hz
Capacidad (métrico) 267 L
Material de la cámara Acero inoxidable
Intervalo de concentración de CO2 Del 0 al 20%
Tecnología del sensor de CO2 Sensor de IR
Convection Type Natural, Fanless Interior
Admite Ninguno
Iluminación Sin iluminación
Material Acero inoxidable
No. of Places 1
N.º de estantes 3 estándar/8 máx.
Intervalo de concentración de O2 1 a 21%
Control de oxígeno Ninguno
Tipo de tapón NEMA 5-20P
Humedad relativa Sin control de humedad
Intervalo de temperatura (métrico) Desde 5 °C por encima de la temperatura ambiente hasta 60 °C
Tipo Incubadoras de CO2
Pantalla TFT táctil
Modelo CB260-230 V
Tecnología del sensor de O2 Sensor IR
Tipos de sensores IR sensor
Dimensiones interiores (F x An x Al) 620 x 575 x 750 mm
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 745 x 885 x 1020 mm
Peso (métrico) 125 kg
Tensión 230 V
Vataje 1,5 kW
Amperaje 6,5 A
Frecuencia 50/60 Hz
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.