Learn More
Kautex™ Recipiente de PVC ámbar de cuello ancho serie 310 200 mL
Descripción
- El cuello ancho facilita el llenado y la limpieza del recipiente
- Con cierre a prueba de manipulaciones
- Forma cuadrada
- Cierre a prueba de fugas de polipropileno negro
- Las aplicaciones incluyen el envasado, la dispensación, el envío de muestras y el almacenamiento
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 200 mL |
| Color | Marrón |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 59.5 x 59.5 x 98.5 mm |
| Diámetro interior del cuello (métrico) | 41 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Envasado, transporte, almacenamiento |
| Incluye | Cierre de tapón de rosca |
| Material | PVC |
| N.º por caja | 288/caja |
| N.° por paquete | 48/Pk. |
| Línea de productos | Series 310 |
| Mostrar más |