Learn More
Kautex™ Frascos de LDPE de boca estrecha serie 301 500 mL
Descripción
- LDPE de color natural
- Forma redonda
- A prueba de fugas cuando se solicita con una tapa de gotero o tapa de pulverización, no incluida
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 500 mL |
| Color | Natural |
| Tamaño de rosca (métrico) | 25 mm |
| Closure Included | No |
| Altura (métrico) | 177 mm |
| Diámetro (métrico) | 75 mm |