missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ SERGEF Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 15654055
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
15654055 100 μL 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15654055

Marca: Invitrogen™ PA550124

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

The antibody detects endogenous levels of total SERGEF protein.

Probable guanine nucleotide exchange factor (GEF), which may be involved in the secretion process.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno SERGEF
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4
génica SERGEF
N.º de referencia del gen Q80YD6, Q9UGK8
Alias de gen deafness locus associated putative guanine nucleotide exchange factor; deafness locus-associated putative guanine nucleotide exchange factor; DelGEF; Gef; Gnef; Gnefr; guanine nucleotide exchange factor (RCC1 related); guanine nucleotide exchange factor-related protein; secretion regulating guanine nucleotide exchange factor; secretion-regulating guanine nucleotide exchange factor; Sergef
Símbolos de los genes SERGEF
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Synthesized peptide derived from internal of human SERGEF (aa 179-228).
Método de purificación Antigen affinity chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 26297, 27414
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.