Learn More
SERF2 Antibody, CoraFluor™ 1, Novus Biologicals™
Código de producto. 30144811
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
30144811 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 30144811
Marca: Novus Biologicals (Bio-Techne) NBP178375CL1
Rabbit Polyclonal Antibody
SERF2 Polyclonal antibody specifically detects SERF2 in Human,Mouse samples. It is validated for Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin),Immunocytochemistry/Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno SERF2
Aplicaciones Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Clasificación Polyclonal
Conjugado CoraFluor 1
Formulación PBS
Alias de gen 4F5rel, FAM2CFLJ38557,4F5REL, FLJ20431, FLJ37527, Gastric cancer-related protein VRG107, H4F5REL, HsT17089, MGC48826, Protein 4F5-related, small EDRK-rich factor 2
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A synthetic peptide made to an N-terminal portion of the human SERF2 protein (between residues 1-50) [UniProt P84101]
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Neuroscience
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 10169
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark. Do not freeze.
Formulario Purified
Isotype IgG