missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ SERBP1 Polyclonal Antibody

Código de producto. 13473617
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
13473617 100 μL 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 13473617

Marca: Invitrogen™ PA529440

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Recommended positive controls: A549, HeLa, HepG2, HCT116. Predicted reactivity: Mouse (96%), Rat (89%), Cat (81%). Store product as a concentrated solution. Centrifuge briefly prior to opening the vial.

SERBP1 may play a role in the regulation of mRNA stability. It binds to the 3'-most 134 nt of the SERPINE1/PAI1 mRNA, a region which confers cyclic nucleotide regulation of message decay.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno SERBP1
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación 0.1M tris glycine with 20% glycerol and 0.01% thimerosal; pH 7
génica SERBP1
N.º de referencia del gen Q8NC51
Alias de gen 1200009K13Rik; 9330147J08Rik; AL022786; CGI-55; CHD3IP; chromodomain helicase DNA binding protein 3 interacting protein; HABP4L; hypothetical RNA binding protein RDA288; MGC128417 protein; PAI RBP 1; PAI-1 mRNA binding protein; PAI-1 mRNA-binding protein; PAI1 RNA-binding protein 1; Pairbp1; PAI-RBP1; plasminogen activator inhibitor 1 RNA binding protein; plasminogen activator inhibitor 1 RNA-binding protein; Rda288; RNA binding protein RDA288; SERBP1; Serpine1 mRNA binding protein 1; SERPINE1 mRNA-binding protein 1
Símbolos de los genes SERBP1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant protein encompassing a sequence within the center region of human SERBP1. The exact sequence is proprietary.
Método de purificación Antigen affinity chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 26135
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.