Learn More
SERBP1 Monoclonal Antibody (OTI2E11), TrueMAB™, OriGene
Código de producto. 17548792
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
30 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17548792 100 μL 100 microlitros
17568792 30 μL 30 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17548792 Proveedor Origene Technologies N.º de proveedor TA800699
Mouse Monoclonal Antibody
SERBP1 may play a role in the regulation of mRNA stability. It binds to the 3′-most 134 nt of the SERPINE1/PAI1 mRNA, a region which confers cyclic nucleotide regulation of message decay.
Especificaciones
Antígeno SERBP1
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI2E11
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica SERBP1
N.º de referencia del gen Q6AXS5, Q8NC51, Q9CY58
Alias de gen CGI-55, CHD3IP, HABP4L, PAI-RBP1, PAIRBP1
Símbolos de los genes Serbp1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human recombit protein fragment corresponding to amino acids 1-262 of human SERBP1 produced in E.coli.
Método de purificación Affinity Chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 246303, 26135, 479535, 66870
Especies diana Canine, Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG2a