missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SERBP1 Monoclonal Antibody (OTI2C11), TrueMAB™, OriGene

Código de producto. p-200018419
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
30 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
17548842 30 μL 30 microlitros
17528842 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17548842 Proveedor Origene Technologies N.º de proveedor TA800719S

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

SERBP1 Monoclonal antibody specifically detects SERBP1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot

Especificaciones

Antígeno SERBP1
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI2C11
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica CDH1
N.º de referencia del gen P12830
Alias de gen 1200009K13Rik; 9330147J08Rik; AL022786; CGI-55; CHD3IP; chromodomain helicase DNA binding protein 3 interacting protein; HABP4L; hypothetical RNA binding protein RDA288; MGC128417 protein; PAI RBP 1; PAI-1 mRNA binding protein; PAI-1 mRNA-binding protein; PAI1 RNA-binding protein 1; Pairbp1; PAI-RBP1; plasminogen activator inhibitor 1 RNA binding protein; plasminogen activator inhibitor 1 RNA-binding protein; Rda288; RNA binding protein RDA288; SERBP1; Serpine1 mRNA binding protein 1; SERPINE1 mRNA-binding protein 1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length human recombinant protein of human CDH1 produced in HEK293T cell.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 30 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 999
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Formulario Liquid
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.