Learn More
VELP Scientifica SER 158 Extractor Automático con Solventes
Código de producto. p-200106362 Tienda Velp Productos
Click to view available options
Dimensions (D x W x H):
358 x 546 x 570 mm
546 x 546 x 570 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 17587566
Marca: VELP Scientifica S303A0380
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Extractor con solventes totalmente automático con conexión a la nube, diseñado para una determinación segura, rápida y fiable de la materia extraíble.
EXTRACCIONES RÁPIDASEl proceso de extracción automática según el método Randall no requiere ninguna intervención del operador y es hasta cinco veces más rápido que el Soxhlet tradicional. Las placas de calentamiento de alta velocidad en vitrocerámica garantizan una rápida ebullición del solvente.
CONSUMO MÍNIMO DE SOLVENTELos condensadores de titanio, en proceso de patente, garantizan una recuperación de solvente inigualable, superior al 90%. El solvente se recoge en el tanque de recuperación refrigerado correspondiente.
ALTA PRODUCTIVIDAD Y VERSATILIDADEl innovador ControlPad permite controlar hasta 4 unidades SER 158 (de 3 o 6 posiciones) de manera independiente, aumentando el número de unidades según las necesidades de productividad.
MÁXIMA SEGURIDAD
  • El SolventXpress™ reduce a cero la exposición del operador a los solventes.
  • La tecnología SafeEnd™ evita el sobrecalentamiento y la combustión de la materia soluble.
  • Posibilidad de interrumpir el análisis a distancia y recibir notificaciones inmediatas a través de VELP Ermes.
FACILIDAD DE USOLa serie SER 158 simplifica y agiliza el proceso de extracción en caliente con solvente:
  • Biblioteca de métodos preconfigurados con posibilidad de añadir nuevos y marcar los favoritos.
  • Soporte multilingüe.
  • Conexión a balanza para el cálculo automático de resultados.
  • Lector de códigos de barras para reducir el riesgo de errores.
INTUITIVO E INNOVADOREl SER 158 está diseñado para trabajar de manera autónoma las 24 horas del día, los 7 días de la semana, gracias a la tecnología Load+Go, minimizando la intervención del operador.Gracias a la conectividad de VELP Ermes, es posible monitorear el análisis y recibir notificaciones en tiempo real, en cualquier momento y lugar.
Especificaciones
Tipo Accelerated Solvent Extractor
Dimensions (D x W x H) 546 x 546 x 570 mm
Tensión 115/230 V