Learn More
Fisherbrand™ Septo para tapón de rosca de precisión universal magnético
Código de producto. p-7113947 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Color:
Azul, Blanco
Plata, Blanco
Rojo, Blanco
Transparente azul, Blanco
Material:
Aluminio, Silicona
PTFE, Silicona
Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona
Grosor (métrico):
1,3 mm
1,5 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
Código de producto. Color Material Grosor (métrico) unitSize
11894990 Azul, Blanco Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona 1,5 mm paquete de 1000
11815000 Transparente azul, Blanco Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona 1,3 mm paquete de 1000
11825000 Rojo, Blanco PTFE, Silicona 1,3 mm paquete de 1000
11835000 Plata, Blanco Aluminio, Silicona 1,3 mm paquete de 1000
4 options
Código de producto. 11894990
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
La mayoría de los septos están laminados en un lado con PTFE para una alta resistencia química y una barrera inerte entre la muestra y el material portador.
  • Septos de 17 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Septos
Color Azul, Blanco
Diámetro exterior (imperial) 17 mm
Material Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona
Cantidad 1000
Grosor (métrico) 1,5 mm