Learn More
Fisherbrand™ Septo para tapón de rosca de precisión universal magnético
Tienda Fisherbrand ProductosEspecificaciones
Especificaciones
| Descripción | Septos |
| Color | Rojo, Blanco |
| Diámetro exterior (imperial) | 17 mm |
| Material | PTFE, Silicona |
| Cantidad | 1000 |
| Grosor (métrico) | 1,3 mm |