Learn More
Fisherbrand™ Septum para tapón de rosca corta de 9 mm
Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Color:
Azul, Blanco
Beige, Rojo
Blanco
Rojo, Blanca
Rojo, Blanco
Rojo-naranja, Transparente
Material:
Caucho natural, TEF
PTFE virgen
Politetrafluoroetileno (PTFE), Caucho
Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona
Grosor (métrico):
0,2 mm
1 mm
Diámetro exterior (imperial):
9 mm
9,3 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Septos |
| Color | Blanco |
| Diámetro exterior (imperial) | 9,3 mm |
| Material | PTFE virgen |
| Cantidad | 1000 |
| Grosor (métrico) | 0,2 mm |