Learn More
Fisherbrand™ Septum para tapón de rosca corta de 9 mm
Código de producto. 11864820 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Color:
Azul, Blanco
Beige, Rojo
Blanco
Rojo, Blanca
Rojo, Blanco
Rojo-naranja, Transparente
Material:
Caucho natural, TEF
PTFE virgen
Politetrafluoroetileno (PTFE), Caucho
Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona
Grosor (métrico):
0,2 mm
1 mm
Diámetro exterior (imperial):
9 mm
9,3 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Material Grosor (métrico) Diámetro exterior (imperial) unitSize
11864820 Rojo, Blanca Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona 1 mm 9 mm paquete de 1000
11814820 Blanco PTFE virgen 0,2 mm 9,3 mm paquete de 1000
11854820 Rojo-naranja, Transparente Caucho natural, TEF 1 mm 9 mm paquete de 1000
11874820 Beige, Rojo Politetrafluoroetileno (PTFE), Caucho 1 mm 9 mm paquete de 1000
10621981 Rojo, Blanco Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona 1 mm 9 mm paquete de 1000
11884820 Azul, Blanco Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona 1 mm 9 mm paquete de 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 11864820
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
La mayoría de los septos están laminados en un lado con PTFE para una alta resistencia química y una barrera inerte entre la muestra y el material portador.
  • Septos de 9 mm
• PTFE virgen• 53° Shore D• 0,2 mm de grosor
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Septos
Color Rojo, Blanca
Diámetro exterior (imperial) 9 mm
Material Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona
Precortados No
Cantidad 1000
Grosor (métrico) 1 mm