Learn More
Fisherbrand™ Septo para tapón de rosca 8-425
Código de producto. 11850772 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Color:
Azul oscuro, Blanco
Azul, Blanco
Beige, Rojo
Beige, Rojo-naranja
Blanco
Crema, Rojo
Gris, Rojo
Negro
Rojo, Blanca
Rojo-naranja, Transparente
Transparente azul, Blanco
Material:
Butilo, Politetrafluoroetileno (PTFE)
Caucho natural, TEF
PTFE virgen
PTFE, Silicona
Politetrafluoroetileno (PTFE)
Politetrafluoroetileno (PTFE), Caucho
Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona
Viton 1A
Grosor (métrico):
0,25 mm
0,9 mm
1 mm
1,3 mm
1,3 mm
1,5 mm
Tamaño de la unidad:
1000 PCS
paquete de 100
paquete de 1000
Código de producto. Color Material Grosor (métrico) unitSize
11850772 Transparente azul, Blanco Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona 1,3 mm paquete de 1000
11787557 Rojo-naranja, Transparente Caucho natural, TEF 1,3 mm paquete de 1000
11841653 Azul, Blanco Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona 0,9 mm 1000 PCS
11872663 Rojo, Blanca PTFE, Silicona 1,3 mm paquete de 1000
11821663 Blanco PTFE virgen 0,25 mm paquete de 1000
11828961 Rojo, Blanca Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona 1 mm paquete de 1000
11830772 Crema, Rojo Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona 1,5 mm paquete de 1000
16160961 Beige, Rojo-naranja Politetrafluoroetileno (PTFE) 1 mm paquete de 1000
12950841 Beige, Rojo-naranja Politetrafluoroetileno (PTFE) 1 mm paquete de 100
11858961 Negro Viton 1A 1 mm paquete de 1000
11838961 Negro Viton 1A 1,5 mm paquete de 1000
11840772 Azul oscuro, Blanco PTFE, Silicona 1,3 mm paquete de 1000
11868961 Gris, Rojo Butilo, Politetrafluoroetileno (PTFE) 1,3 mm paquete de 1000
10258004 Beige, Rojo Politetrafluoroetileno (PTFE), Caucho 1 mm paquete de 1000
11848961 Rojo-naranja, Transparente Caucho natural, TEF 1 mm paquete de 1000
15 options
Código de producto. 11850772
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
La mayoría de los septos están laminados en un lado con PTFE para una alta resistencia química y una barrera inerte entre la muestra y el material portador.
  • Septos de 8 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Septos
Color Transparente azul, Blanco
Material Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona
Para utilizar con (aplicación) 8 mm
Cantidad 1000
Grosor (métrico) 1,3 mm