Especificaciones
| Descripción | Septos |
| Color | Rojo-naranja, Transparente |
| Diámetro exterior (imperial) | 16 mm |
| Material | Caucho natural, TEF |
| Cantidad | 1000 |
| Grosor (métrico) | 1,3 mm |