Learn More
Fisherbrand™ Septum para tapón para encapsular de 13 mm
Código de producto. 11844960 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Color:
Azul, Gris
Gris, Rojo
Rojo-naranja, Transparente
Material:
Butilo, Politetrafluoroetileno (PTFE)
Caucho natural, TEF
Grosor (métrico):
1,3 mm
1,6 mm
2 mm
2 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
Código de producto. Color Material Grosor (métrico) unitSize
11844960 Gris, Rojo Butilo, Politetrafluoroetileno (PTFE) 2 mm paquete de 1000
11814960 Azul, Gris Butilo, Politetrafluoroetileno (PTFE) 2 mm paquete de 1000
11824960 Rojo-naranja, Transparente Caucho natural, TEF 1,3 mm paquete de 1000
11834960 Gris, Rojo Butilo, Politetrafluoroetileno (PTFE) 1,6 mm paquete de 1000
11854960 Gris, Rojo Butilo, Politetrafluoroetileno (PTFE) 1,3 mm paquete de 1000
5 options
Código de producto. 11844960
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Laminado en un lado con PTFE para una alta resistencia química y una barrera inerte entre la muestra y el material portador.
  • 13 mm
  • Los materiales portadores tienen diferentes propiedades físicas y químicas, resistencia a la temperatura, capacidad de resellado, limpieza, dureza, grosor
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Septos
Color Gris, Rojo
Diámetro exterior (imperial) 13 mm
Material Butilo, Politetrafluoroetileno (PTFE)
Cantidad 1000
Grosor (métrico) 2 mm