Especificaciones
| Descripción | Septos |
| Color | Gris, Rojo |
| Diámetro exterior (imperial) | 13 mm |
| Material | Butilo, Politetrafluoroetileno (PTFE) |
| Cantidad | 1000 |
| Grosor (métrico) | 1,6 mm |