Learn More
Fisherbrand™ Septum para tapón para encapsular de 13 mm
Código de producto. 11824960 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Color:
Azul, Gris
Gris, Rojo
Rojo-naranja, Transparente
Material:
Butilo, Politetrafluoroetileno (PTFE)
Caucho natural, TEF
Grosor (métrico):
1,3 mm
1,6 mm
2 mm
2 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Material Grosor (métrico) unitSize
11824960 Rojo-naranja, Transparente Caucho natural, TEF 1,3 mm paquete de 1000
11814960 Azul, Gris Butilo, Politetrafluoroetileno (PTFE) 2 mm paquete de 1000
11834960 Gris, Rojo Butilo, Politetrafluoroetileno (PTFE) 1,6 mm paquete de 1000
11844960 Gris, Rojo Butilo, Politetrafluoroetileno (PTFE) 2 mm paquete de 1000
11854960 Gris, Rojo Butilo, Politetrafluoroetileno (PTFE) 1,3 mm paquete de 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 11824960
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Laminado en un lado con PTFE para una alta resistencia química y una barrera inerte entre la muestra y el material portador.
  • 13 mm
  • Los materiales portadores tienen diferentes propiedades físicas y químicas, resistencia a la temperatura, capacidad de resellado, limpieza, dureza, grosor
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Septos
Color Rojo-naranja, Transparente
Diámetro exterior (imperial) 13 mm
Material Caucho natural, TEF
Cantidad 1000
Grosor (métrico) 1,3 mm