Learn More
Fisherbrand™ Septum para tapón para encapsular de 11 mm
Código de producto. 11854870 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Color:
Azul oscuro, Blanco
Azul, Blanco
Beige, Rojo-naranja
Crema, Rojo
Gris, Rojo
Negro
Rojo, Blanca
Rojo-naranja, Transparente
Grosor (métrico):
1 mm
1 mm
1,3 mm
1,5 mm
1,5 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Grosor (métrico) unitSize
11854870 Gris, Rojo 1,3 mm paquete de 1000
11804870 Rojo-naranja, Transparente 1 mm paquete de 1000
11824870 Negro 1 mm paquete de 1000
15512310 Rojo-naranja, Transparente 1,3 mm paquete de 1000
11834870 Azul oscuro, Blanco 1,3 mm paquete de 1000
11854860 Rojo, Blanca 1 mm paquete de 1000
11864860 Crema, Rojo 1,5 mm paquete de 1000
11894860 Azul, Blanco 1,5 mm paquete de 1000
10041204 Rojo, Blanca 1,3 mm paquete de 1000
11864870 Beige, Rojo-naranja 1 mm paquete de 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Código de producto. 11854870
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
La mayoría de los septos están laminados en un lado con PTFE para una alta resistencia química y una barrera inerte entre la muestra y el material portador.
  • Septos de 11 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Septos
Color Gris, Rojo
Diámetro exterior (imperial) 11 mm
Material Butilo, Politetrafluoroetileno (PTFE)
Cantidad 1000
Grosor (métrico) 1,3 mm