missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Septin 5 Mouse anti-Human, Mouse, Rat, Rabbit, Pig, Clone: 1E2A3, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Especificaciones
| Antígeno | Septin 5 |
|---|---|
| Clon | 1E2A3 |
| Concentración | 1000 μg/mL |
| Aplicaciones | Western Blot, ELISA |
| Clasificación | Monoclonal |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
17689746
|
Proteintech
68075-1-IG-20UL |
20 μL |
145.00€
20 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
17679746
|
Proteintech
68075-1-IG-150UL |
150 μL |
410.00€
150 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Septin 5 Monoclonal antibody apecifically detetects Septin 5 antigen in Human, Mouse, Rat, Rabbit, Pig Samples. It is validated for Western Blot, ELISA.Especificaciones
| Septin 5 | |
| 1000 μg/mL | |
| Monoclonal | |
| Liquid | |
| Human, Mouse, Rat, Rabbit, Pig | |
| BC025261 | |
| 44809 | |
| IgG1 | |
| Protein G purification |
| 1E2A3 | |
| Western Blot, ELISA | |
| Unconjugated | |
| Mouse | |
| PBS with 0.02% sodium azide and 50% glycerol pH 7.3. | |
| 5413 | |
| Septin 5 fusion protein Ag2205 | |
| Primary | |
| Store at -20°C. Stable for one year after shipment. |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto