missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Septin 3 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 15604985
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
15604985 100 μL 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15604985

Marca: Invitrogen™ PA551058

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

SEPT3 Polyclonal Antibody detects endogenous levels of SEPT3 protein.

This gene belongs to the septin family of GTPases. Members of this family are required for cytokinesis. Expression is upregulated by retinoic acid in a human teratocarcinoma cell line. The specific function of this gene has not been determined. Alternative splicing of this gene results in two transcript variants encoding different isoforms.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Septin 3
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 0.5% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4
génica SEPT3
N.º de referencia del gen Q9UH03, Q9WU34, Q9Z1S5
Alias de gen 3110018K01Rik; 3-Sep; AV154067; B530002E20Rik; bK250D10.3; CTA-250D10.3; G-septin; G-septin alpha; MGC133218; neuronal-specific septin 3; neuronal-specific septin-3; OTTHUMP00000028742; P40; Sep3; SEPT3; septin 3; Septin3
Símbolos de los genes SEPT3
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Synthesized peptide derived from the Internal region of human Septin 3.
Método de purificación Antigen affinity chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 24050, 55964, 56003
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.