Learn More
Invitrogen™ Septin-10 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE
Código de producto. 15721062
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
15721062 100 μL 100 microlitros
1 options
Código de producto. 15721062
Marca: Invitrogen™ PA563284
Rabbit Polyclonal Antibody
Immunogen sequence: MASSEVARHL LFQSHMATKT TCMSSQGSDD EQIKRENIRS LTMSGHVG Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 31%, Rat - 31%.
RAPGEF6 is a guanine nucleotide exchange factor (GEF) for Rap1A, Rap2A and M-Ras GTPases. RAPGEF6 does not interact with cAMP.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Septin-10
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.2 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
génica SEPT10
N.º de referencia del gen Q9P0V9
Alias de gen 4921515A04Rik; 9430099J10Rik; AA408298; AI874685; FLJ11619; SEPT10; septin 10; SEPTIN10; septin-10
Símbolos de los genes SEPT10
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant protein fragment of Human SEPT10 (Product #RP-100558)
Método de purificación Antigen affinity chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 151011
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG