Learn More
Thermo Scientific™ Septos
Código de producto. 15300451 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Descripción:
BTO; 11 mm de diám.; temp. máx. 400°C
BTO; 11,5 mm de diám.; temp. máx. 400°C
BTO; 12,7 mm de diám.; temp. máx. 400°C
BTO; 17 mm
BTO; 9 mm de diám.; temp. máx. 400°C
Marathon; 11 mm de diám.; temp. máx. 350°C
Marathon; 11,5 mm de diám.; temp. máx. 350 °C
Marathon; 17 mm de diám.; temp. máx. 350°C
Marathon; 9 mm de diámetro; temp. máx. 350 °C
Septo BTO; 9 mm; temp. máx. 400°C
TR-Blue; 11 mm de diám.; temp. máx. De 200 °C a 250 °C
TR-Blue; 11,5 mm de diám.; temp. máx. De 200 °C a 250 °C
TR-Blue; 17 mm de diámetro; temp. máx. 200 °C a 250 °C
TR-Blue; 9 mm de diám.; temp. máx. De 200 °C a 250 °C
TR-Green; 11 mm de diám.; temp. máx. 350°C
TR-Green; 12,7 mm de diám.; temp. máx. 350°C
TR-Green; 17 mm de diám.; temp. máx. 350°C
TR-Green; 9 mm de diám.; temp. máx. 350°C
Diámetro interior (métrico):
9 mm
9 mm
11 mm
11,5 mm
12,7 mm
17 mm
17 mm
Temperatura máx. (métrico):
300 °C
350 °C
400 °C
De 200 °C a 250 °C
Cantidad:
48 (paquete de blísteres)
50 (frasco de vidrio)
50 (pack de blíster)
50 (paquete de blísteres)
50 (tarro de cristal)
Tamaño de la unidad:
50 PCS
cada uno
paquete de 48
paquete de 50
Código de producto. Descripción Diámetro interior (métrico) Temperatura máx. (métrico) Cantidad unitSize
15300451 Marathon; 11 mm de diám.; temp. máx. 350°C 11 mm 350 °C 50 (paquete de blísteres) paquete de 50
10641324 BTO; 17 mm 17 mm 300 °C 50 (frasco de vidrio) paquete de 50
10513035 BTO; 12,7 mm de diám.; temp. máx. 400°C 12,7 mm 400 °C 50 (frasco de vidrio) paquete de 50
10293553 BTO; 11,5 mm de diám.; temp. máx. 400°C 11,5 mm 400 °C 50 (frasco de vidrio) 50 PCS
11998409 TR-Green; 17 mm de diám.; temp. máx. 350°C 17 mm 300 °C 50 (frasco de vidrio) paquete de 50
11908419 TR-Green; 12,7 mm de diám.; temp. máx. 350°C 12,7 mm 350 °C 50 (frasco de vidrio) paquete de 50
11918419 TR-Green; 11 mm de diám.; temp. máx. 350°C 11 mm 350 °C 50 (frasco de vidrio) paquete de 50
11928419 TR-Green; 9 mm de diám.; temp. máx. 350°C 9 mm 350 °C 50 (frasco de vidrio) paquete de 50
10384563 Septo BTO; 9 mm; temp. máx. 400°C 9 mm 400 °C 50 (frasco de vidrio) paquete de 50
15320431 BTO; 11,5 mm de diám.; temp. máx. 400°C 11,5 mm 400 °C 50 (paquete de blísteres) paquete de 50
15340431 BTO; 11 mm de diám.; temp. máx. 400°C 11 mm 400 °C 50 (paquete de blísteres) paquete de 50
15360431 BTO; 9 mm de diám.; temp. máx. 400°C 9 mm 400 °C 50 (paquete de blísteres) paquete de 50
15300431 BTO; 12,7 mm de diám.; temp. máx. 400°C 12,7 mm 400 °C 48 (paquete de blísteres) paquete de 48
15294543 TR-Blue; 17 mm de diámetro; temp. máx. 200 °C a 250 °C 17 mm De 200 °C a 250 °C 50 (tarro de cristal) cada uno
15274543 TR-Blue; 11,5 mm de diám.; temp. máx. De 200 °C a 250 °C 11,5 mm De 200 °C a 250 °C 50 (tarro de cristal) cada uno
15264543 TR-Blue; 11 mm de diám.; temp. máx. De 200 °C a 250 °C 11 mm De 200 °C a 250 °C 50 (frasco de vidrio) cada uno
15254543 TR-Blue; 9 mm de diám.; temp. máx. De 200 °C a 250 °C 9 mm De 200 °C a 250 °C 50 (frasco de vidrio) cada uno
15380431 TR-Green; 17 mm de diám.; temp. máx. 350°C 17 mm 300 °C 48 (paquete de blísteres) paquete de 48
15320441 TR-Green; 11 mm de diám.; temp. máx. 350°C 11 mm 350 °C 50 (paquete de blísteres) paquete de 50
15244543 Marathon; 17 mm de diám.; temp. máx. 350°C 17 mm 300 °C 50 (frasco de vidrio) cada uno
15360441 Marathon; 17 mm de diám.; temp. máx. 350°C 17 mm 300 °C 48 (paquete de blísteres) paquete de 48
15380441 Marathon; 11,5 mm de diám.; temp. máx. 350 °C 11,5 mm 350 °C 50 (pack de blíster) paquete de 50
15320451 Marathon; 9 mm de diámetro; temp. máx. 350 °C 9 mm 350 °C 50 (pack de blíster) paquete de 50
15340441 TR-Green; 9 mm de diám.; temp. máx. 350°C 9 mm 350 °C 50 (pack de blíster) paquete de 50
24 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 15300451
Marca: Thermo Scientific™ 313P3233BP
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Utilice septos BTO de bajo sangrado y elevada robustez para las exigentes aplicaciones de GC-MS.
Garantice el rendimiento óptimo de su instrumento para GC con los septums Thermo Scientific™ BTO y TR-Green con temperatura y sangrado optimizados. Fabricados con silicona de bajo sangrado, estos septums tienen propiedades mecánicas excelentes, son perfectos para las exigentes aplicaciones de GC-MS y se pueden usar con fiabilidad hasta 400 °C.
Periodo de garantía limitada: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días.
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipo Silicona de curado neutro
Descripción Marathon; 11 mm de diám.; temp. máx. 350°C
Temperatura máx. (métrico) 350 °C
Para utilizar con (equipo) Instrumentos Trace y Focus GC
Material Silicona
Diámetro interior (métrico) 11 mm
Cantidad 50 (paquete de blísteres)
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.