Learn More
- Home
- Products
- Consumibles de cromatografía
- Septos para cromatografía
- Thermo Scientific™ Septos
Thermo Scientific™ Septos
Código de producto. 15300431 Tienda Thermo Scientific Productos| Código de producto. | Descripción | Diámetro interior (métrico) | Temperatura máx. (métrico) | Cantidad | unitSize |
|---|---|---|---|---|---|
| 15300431 | BTO; 12,7 mm de diám.; temp. máx. 400°C | 12,7 mm | 400 °C | 48 (paquete de blísteres) | paquete de 48 |
| 10641324 | BTO; 17 mm | 17 mm | 300 °C | 50 (frasco de vidrio) | paquete de 50 |
| 10513035 | BTO; 12,7 mm de diám.; temp. máx. 400°C | 12,7 mm | 400 °C | 50 (frasco de vidrio) | paquete de 50 |
| 10293553 | BTO; 11,5 mm de diám.; temp. máx. 400°C | 11,5 mm | 400 °C | 50 (frasco de vidrio) | 50 PCS |
| 11998409 | TR-Green; 17 mm de diám.; temp. máx. 350°C | 17 mm | 300 °C | 50 (frasco de vidrio) | paquete de 50 |
| 11908419 | TR-Green; 12,7 mm de diám.; temp. máx. 350°C | 12,7 mm | 350 °C | 50 (frasco de vidrio) | paquete de 50 |
| 11918419 | TR-Green; 11 mm de diám.; temp. máx. 350°C | 11 mm | 350 °C | 50 (frasco de vidrio) | paquete de 50 |
| 11928419 | TR-Green; 9 mm de diám.; temp. máx. 350°C | 9 mm | 350 °C | 50 (frasco de vidrio) | paquete de 50 |
| 10384563 | Septo BTO; 9 mm; temp. máx. 400°C | 9 mm | 400 °C | 50 (frasco de vidrio) | paquete de 50 |
| 15320431 | BTO; 11,5 mm de diám.; temp. máx. 400°C | 11,5 mm | 400 °C | 50 (paquete de blísteres) | paquete de 50 |
| 15340431 | BTO; 11 mm de diám.; temp. máx. 400°C | 11 mm | 400 °C | 50 (paquete de blísteres) | paquete de 50 |
| 15360431 | BTO; 9 mm de diám.; temp. máx. 400°C | 9 mm | 400 °C | 50 (paquete de blísteres) | paquete de 50 |
| 15294543 | TR-Blue; 17 mm de diámetro; temp. máx. 200 °C a 250 °C | 17 mm | De 200 °C a 250 °C | 50 (tarro de cristal) | cada uno |
| 15274543 | TR-Blue; 11,5 mm de diám.; temp. máx. De 200 °C a 250 °C | 11,5 mm | De 200 °C a 250 °C | 50 (tarro de cristal) | cada uno |
| 15264543 | TR-Blue; 11 mm de diám.; temp. máx. De 200 °C a 250 °C | 11 mm | De 200 °C a 250 °C | 50 (frasco de vidrio) | cada uno |
| 15254543 | TR-Blue; 9 mm de diám.; temp. máx. De 200 °C a 250 °C | 9 mm | De 200 °C a 250 °C | 50 (frasco de vidrio) | cada uno |
| 15380431 | TR-Green; 17 mm de diám.; temp. máx. 350°C | 17 mm | 300 °C | 48 (paquete de blísteres) | paquete de 48 |
| 15320441 | TR-Green; 11 mm de diám.; temp. máx. 350°C | 11 mm | 350 °C | 50 (paquete de blísteres) | paquete de 50 |
| 15244543 | Marathon; 17 mm de diám.; temp. máx. 350°C | 17 mm | 300 °C | 50 (frasco de vidrio) | cada uno |
| 15360441 | Marathon; 17 mm de diám.; temp. máx. 350°C | 17 mm | 300 °C | 48 (paquete de blísteres) | paquete de 48 |
| 15380441 | Marathon; 11,5 mm de diám.; temp. máx. 350 °C | 11,5 mm | 350 °C | 50 (pack de blíster) | paquete de 50 |
| 15300451 | Marathon; 11 mm de diám.; temp. máx. 350°C | 11 mm | 350 °C | 50 (paquete de blísteres) | paquete de 50 |
| 15320451 | Marathon; 9 mm de diámetro; temp. máx. 350 °C | 9 mm | 350 °C | 50 (pack de blíster) | paquete de 50 |
| 15340441 | TR-Green; 9 mm de diám.; temp. máx. 350°C | 9 mm | 350 °C | 50 (pack de blíster) | paquete de 50 |
Código de producto. 15300431
Marca: Thermo Scientific™ 31303250BP
Descripción
Garantice el rendimiento óptimo de su instrumento para GC con los septums Thermo Scientific™ BTO y TR-Green con temperatura y sangrado optimizados. Fabricados con silicona de bajo sangrado, estos septums tienen propiedades mecánicas excelentes, son perfectos para las exigentes aplicaciones de GC-MS y se pueden usar con fiabilidad hasta 400 °C.
Periodo de garantía limitada: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días.
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Silicona de curado neutro |
| Descripción | BTO; 12,7 mm de diám.; temp. máx. 400°C |
| Temperatura máx. (métrico) | 400 °C |
| Para utilizar con (equipo) | Instrumentos Trace y Focus GC |
| Material | Silicona |
| Diámetro interior (métrico) | 12,7 mm |
| Cantidad | 48 (paquete de blísteres) |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.