Learn More
SEPT7 Mouse anti-Human, Mouse, Rat, Clone: 1G12D1, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Especificaciones
| Antígeno | SEPT7 |
|---|---|
| Clon | 1G12D1 |
| Concentración | 1 mg/mL |
| Aplicaciones | Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Clasificación | Monoclonal |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
16848515
|
Proteintech
66542-1-IG-20UL |
20 μL |
145.00€
20 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
16838515
|
Proteintech
66542-1-IG-150UL |
150 μL |
410.00€
150 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
This gene encodes a member of the Jumonji, AT-rich interactive domain 1 (JARID1) histone demethylase protein family. The encoded protein plays a role in gene regulation through the histone code by specifically demethylating lysine 4 of histone H3. The encoded protein interacts with many other proteins, including retinoblastoma protein, and is implicated in the transcriptional regulation of Hox genes and cytokines. This gene may play a role in tumor progression.Especificaciones
| SEPT7 | |
| 1 mg/mL | |
| Monoclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
| CDC10, CDC10 protein homolog, CDC3, Nbla02942, SEPT7, SEPT7A, septin 7 | |
| SEPT7 | |
| IgG1 | |
| Protein G | |
| Antibody |
| 1G12D1 | |
| Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| Unconjugated | |
| Mouse | |
| Rat, Mouse, Human | |
| O55131, Q16181, Q9WVC0 | |
| 235072, 64551, 989 | |
| SEPT7 Fusion Protein Ag4309 | |
| Primary | |
| -20°C | |
| SEPT7 |