missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ SEPT2 Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (JB41-30)
GREENER_CHOICE

Código de producto. 17135323
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
17135323 100 μL 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17135323

Marca: Invitrogen™ MA534651

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Recombinant Monoclonal Antibody

Positive Control: Mouse brain, K562, SHSY-5Y, HUVEC, HepG2, human colon cancer tissue, human kidney tissue, rat brain tissue.

Septin 2 is a filament-forming cytoskeletal GTPase. Septin 2 is required for normal organization of the actin cytoskeleton and plays a role in the biogenesis of polarized columnar-shaped epithelium by maintaining polyglutamylated microtubules, thus facilitating efficient vesicle transport, and by impeding MAP4 binding to tubulin. It is required for the progression through mitosis, and it forms a scaffold at the midplane of the mitotic splindle required to maintain CENPE localization at kinetochores and consequently chromosome congression. During anaphase, Septin 2 may be required for chromosome segregation and spindle elongation. Septin 2 also plays a role in ciliogenesis and collective cell movements.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno SEPT2
Aplicaciones Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunocytochemistry
Clasificación Recombinant Monoclonal
Clon JB41-30
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación TBS with 40% glycerol, 0.05% BSA and 0.05% sodium azide; pH 7.4
génica SEPTIN2
N.º de referencia del gen Q15019
Alias de gen 2-Sep; AW208991; DIFF6; hNedd5; KIAA0158; mKIAA0158; NEDD5; Nedd-5; Neural precursor cell expressed developmentally down-regulated protein 5; neural precursor cell expressed, developmentally down-regulated 5; neural precursor cell expressed, developmentally down-regulated gene 5; Pnutl3; Sept2; septin 2; Septin2; septin-2; Vascular endothelial cell specific protein 11; Vesp11
Símbolos de los genes SEPTIN2
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant protein within Human Septin 2 aa 182-318.
Método de purificación Protein A
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4735
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles, store in dark
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.