missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Tocris Bioscience™ Sephin 1

Descripción
Sephin 1 is an inhibitor of the regulatory subunit PPP1R15A of protein phosphatase 1. Does not bind PPP1R15B or have α2 adrenergic agonist activity. Cytoprotective in endoplasmic reticulum stressed cells in vitro. Prevents defects associated with protein misfolding in a mouse Charcot-Marie Tooth-1B model. Orally available.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (2E)-2-[(2-Chlorophenyl)methylene]-hydrazinecarboximidamide carbonic acid salt |
| Cantidad | 10 mg |
| Objetivo | Protein Ser/Thr Phosphatase Inhibitors |
| Fórmula molecular | C8H9ClN4.CH2O3 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 258.66 |
| Pureza | >98% |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?