Learn More
Witeg™ Embudo de decantación, en forma de pera
Código de producto. p-7114614
Click to view available options
Capacidad (métrico):
100 ml
250 ml
2000 ml
2000 mL
Llaves de paso:
ST 19/26
ST 29/32
ST-PTFE 19/26
Graduado:
No
Sí
Descripción:
Tamaño de tapón 2,5mm
Tamaño de tapón 6,3 mm
Tamaño de tapón 6,3 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 2
Código de producto. 11827830
Marca: Witeg™ 2 647 002
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Utilice este embudo para separar los componentes de una mezcla líquido-líquido. El embudo de decantación Witeg™, en forma de pera, está diseñado con materiales resistentes.
  • Forma de pera.
  • Separa mezclas líquidas.
Especificaciones
Capacidad (métrico) 2000 ml
Material Vidrio de borosilicato
Descripción Tamaño de tapón 6,3 mm
Graduado Sí
Llaves de paso ST 29/32
Material del tope ST-PE 29/32