Learn More
Witeg™ Embudo de decantación, en forma de pera
Código de producto. 11893871
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
100 ml
250 ml
2000 ml
2000 mL
Llaves de paso:
ST 19/26
ST 29/32
ST-PTFE 19/26
Graduado:
No
Sí
Descripción:
Tamaño de tapón 2,5mm
Tamaño de tapón 6,3 mm
Tamaño de tapón 6,3 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 2
Código de producto. Capacidad (métrico) Llaves de paso Graduado Descripción unitSize
11893871 100 ml ST 19/26 No Tamaño de tapón 2,5mm paquete de 2
11827830 2000 ml ST 29/32 Sí Tamaño de tapón 6,3 mm cada uno
11837830 250 ml ST 29/32 No Tamaño de tapón 2,5mm cada uno
10408813 2000 mL ST 29/32 No Tamaño de tapón 6,3 mm -
11883871 100 ml ST-PTFE 19/26 Sí Tamaño de tapón 2,5mm paquete de 2
5 options
Código de producto. 11893871
Marca: Witeg™ 2 647 100
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Utilice este embudo para separar los componentes de una mezcla líquido-líquido. El embudo de decantación Witeg™, en forma de pera, está diseñado con materiales resistentes.
  • Sin graduar.
  • Forma de pera.
  • Separa mezclas líquidas.
Especificaciones
Capacidad (métrico) 100 ml
Material Vidrio de borosilicato
Descripción Tamaño de tapón 2,5mm
Graduado No
Llaves de paso ST 19/26
Material del tope ST PE 19/26