Learn More
Witeg™ Embudo de decantación, en forma de pera
Click to view available options
Capacidad (métrico):
100 ml
250 ml
2000 ml
2000 mL
Llaves de paso:
ST 19/26
ST 29/32
ST-PTFE 19/26
Graduado:
No
Sí
Descripción:
Tamaño de tapón 2,5mm
Tamaño de tapón 6,3 mm
Tamaño de tapón 6,3 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 2
Descripción
- Forma de pera.
- Separa mezclas líquidas.
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 2000 ml |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Descripción | Tamaño de tapón 6,3 mm |
| Graduado | Sí |
| Llaves de paso | ST 29/32 |
| Material del tope | ST-PE 29/32 |