Learn More
Lenz Laborglasintrumente Embudos de separación, cónicos, ámbar, sin báscula, con tapón PTFE
Código de producto. 11963441
Click to view available options
Capacidad (métrico):
50 mL
100 mL
500 mL
1 L
2 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 2
Código de producto. 11963441
Marca: Lenz Laborglasintrumente 04008128
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fabricado con materiales de alta calidad. Cada paso de fabricación se prueba mediante un amplio sistema de gestión de calidad, basado en DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Con conector de NS y tapón de PE
  • Sin escala, con tapón de PTFE
  • Con dispositivo de retención de rosca
  • Material: vidrio de borosilicato 3.3
Especificaciones
Capacidad (métrico) 50 mL
Material Vidrio de borosilicato 3.3