Learn More
Lenz Laborglasintrumente Embudos de separación, de conformidad con Squibb, ámbar, con tapón de vidrio transparente macizo, sin báscula
Código de producto. p-7222634
Click to view available options
Capacidad (métrico):
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1 L
2 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 2
Código de producto. 11933451
Marca: Lenz Laborglasintrumente 04018028
Fabricado con materiales de alta calidad. Cada paso de fabricación se prueba mediante un amplio sistema de gestión de calidad, basado en DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Con conector de NS y tapón de PE
  • Sin báscula; con tapón de vidrio transparente macizo
  • Con dispositivo de retención de rosca
  • Material: vidrio de borosilicato 3.3
Especificaciones
Capacidad (métrico) 50 mL
Material Vidrio de borosilicato 3.3