Learn More
Lenz Laborglasintrumente Embudos de separación, de conformidad con Squibb, ámbar, con tapón de vidrio transparente macizo, sin báscula
Código de producto. 11983451
Click to view available options
Capacidad (métrico):
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1 L
2 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 2
Código de producto. 11983451
Marca: Lenz Laborglasintrumente 04018070
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fabricado con materiales de alta calidad. Cada paso de fabricación se prueba mediante un amplio sistema de gestión de calidad, basado en DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Con conector de NS y tapón de PE
  • Sin báscula; con tapón de vidrio transparente macizo
  • Con dispositivo de retención de rosca
  • Material: vidrio de borosilicato 3.3
Especificaciones
Capacidad (métrico) 1 L
Material Vidrio de borosilicato 3.3
Número de junta NS 29/32