Learn More
Lenz Laborglasintrumente Embudos de separación, conformes a Squibb, ámbar, con tapón de PTFE, sin escala
Click to view available options
Capacidad (métrico):
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1 L
2 L
Unit Size:
cada uno
paquete de 2
Description
- Con conector de NS y tapón de PE
- Sin escala
- Con tapón de PTFE
- Con dispositivo de retención de rosca
- Material: vidrio de borosilicato 3.3
Specifications
Specifications
| Capacidad (métrico) | 2 L |
| Material | Vidrio de borosilicato 3.3 |
| Número de junta | NS 29/32 |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction