Learn More
Lenz Laborglasintrumente Embudos de separación, conformes a Squibb, ámbar, con tapón de PTFE, sin escala
Click to view available options
Capacidad (métrico):
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1 L
2 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 2
Descripción
- Con conector de NS y tapón de PE
- Sin escala
- Con tapón de PTFE
- Con dispositivo de retención de rosca
- Material: vidrio de borosilicato 3.3
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 500 mL |
| Material | Vidrio de borosilicato 3.3 |
| Número de junta | NS 29/32 |