Learn More
Kartell™ Embudo de decantación graduado
Click to view available options
Capacidad (métrico):
500 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
Increase precision control of flow with a needle control funnel. Kartell™ Graduated Separating Funnel features detachable attachments for easy cleaning.
- Embudo de vidrio transparente
- Graduaciones permanentes moldeadas en el cuerpo
- Control de aguja para un control preciso del flujo
- Sin humedad
- Los tornillos superiores y la válvula pueden desmontarse para una limpieza a fondo
- Esterilizable en autoclave
- Excelente resistencia química
- Completo con tope
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 500 ml |
| Material | PMP |
| Esterilizables en autoclave | Sí |
| Color | Transparente |
| Graduaciones | 2 ml, 5 ml, 25 ml |
| Número de tapón | NS DIN 29/32 |