Learn More
WTW™ SenTix™ SP-T 900-P IDS pH Electrode
GREENER_CHOICE
Código de producto. 15902937
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
65/25 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Longitud (métrico) unitSize
15902937 65/25 mm cada uno
1 options
Código de producto. 15902937
Marca: WTW™ 103766
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
WTW™ SenTix™ SP-T 900 IDS pH Electrodes are designed for penetration pH measurement of foodstuffs such as of meat, fruit or cheese.
  • For digital IDS penetration pH measurement of hard foodstuffs such as cheese, fruit or meat
  • With spear type membrane, hole junction and polymer electrolyte
  • Easy electrode replacement thanks to calibration data stored inside sensor
  • Built-in QSC sensor quality monitoring
  • Integrated temperature sensor
  • Memory for 10 calibrations
  • SenTix™ Sp-T 900: 1.5 m cable with waterproof digital connector
  • SenTix™ Sp-T 900-P: plug head for AS/IDS-x cables or wireless modules IDS WLM-S
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción pH electrode with spear-shaped membrane for penetration measurements
Material Vidrio
Intervalo de pH De 2 a 13
Temperatura de funcionamiento (métrico) De 0 °C a 80 °C
Incluye Cabezal de enchufe para cables AS/IDS-x o módulos IDS inalámbricos WLM-S
Referencia interna Polymer
Modelo SenTix™ SP-T 900-P
Longitud (métrico) 65/25 mm
Diámetro del cuerpo (métrico) 15 mm (Upper), 5 mm (Lower)