Learn More
WTW™ Electrodos de ORP y AG SenTix™
Descripción
Los electrodos ORP proporcionan una señal de tensión sensible procedente de reacciones en soluciones acuosas, donde los socios de reacción intercambian cargas en la superficie de metal del electrodo. La escala es comparable con la de la medición de pH. La partes típicas de uso son la supervisión del efecto de desinfección, la determinación de potenciales de ORP en reacciones bioquímicas, la medición en aguas de diferente calidad y mucho más. Los electrodos de platino se pueden utilizar de forma universal, el electrodo de oro es especialmente adecuado para medios fuertemente oxidantes sin la presencia de cloruro. El electrodo de plata está destinado a la argentometría.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipos de conector | AS DIN/AS DIN-3, AS BNC |
| Material | Eje de vidrio, diafragma cerámico, sensor de plata |
| Temperatura de funcionamiento (métrico) | -5°C a +100°C |
| Tipo | Electrodo de ORP SenTix™ |
| Para utilizar con (equipo) | Medidor para ORP |
| Incluye | AS DIN/AS DIN-3, electrodo de conexión AS BNC |
| Modelo | SenTix™ AG |
| Intervalo de temperatura (métrico) | De -5 °C a +100 °C |
| Longitud del tubo (métrico) | 120 mm |