Learn More
WTW™ Electrodo de pH del IDS SenTix™ HW-T 900
Descripción
- Electrodo combinado de pH de precisión con conexión de anillo dividido para medios iónicos bajos, emulsiones, suspensiones y otros medios difíciles
- Sensor de temperatura integrado
- Memoria para 10 calibraciones
- Fácil sustitución del electrodo gracias a los datos de calibración almacenados en el sensor
- Monitorización de la calidad del sensor mediante la función QSC
- Incluye cable de 1,5 m con conector digital resistente al agua
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Vidrio |
| Intervalo de pH | De 0 a 14 |
| Para utilizar con (aplicación) | Medición en muestras difíciles como suspensiones, emulsiones, concentraciones de iones altas y bajas |
| Incluye | Cable de 1,5 m |
| Referencia interna | KCl 3 mol/l sin Ag+ |
| Membrana | Cilindro |
| Intervalo de temperatura (métrico) | De 0 °C a 60 °C |
| Longitud (métrico) | 170 mm |
| Diámetro del cuerpo (métrico) | 12 mm |