Learn More
WTW™ Electrodo de pH SenTix™ 980-P
Descripción
- Electrodo combinado de pH del IDS inalámbrico digital para mediciones de laboratorio generales y precisas
- Electrolito líquido, eje de vidrio, conexión de cable de platino y sensor de temperatura integrado
- Valores medidos de forma fiable gracias al procesamiento de la señal en el sensor
- Fácil sustitución del electrodo gracias a los datos de calibración almacenados en el sensor
- Monitorización de la calidad del sensor mediante la función QSC integrada
Especificaciones
Especificaciones
| Junta | Diafragma de platino |
| Material | Vidrio |
| Intervalo de pH | De 0 a 14 |
| Para utilizar con (aplicación) | Medición precisa del pH del IDS en el laboratorio |
| Incluye | Cabezal de enchufe para cables AS/IDS-x o módulos IDS inalámbricos WLM-S |
| Referencia interna | KCl 3 mol/l sin Ag+ |
| Membrana | Cono |
| Intervalo de temperatura (métrico) | De 0 °C a 100 °C |
| Longitud (métrico) | 120 mm |
| Diámetro (métrico) | 12 mm |