Learn More
WTW™ Electrodos de pH/ORP digitales IDS SenTix™ 940-3
GREENER_CHOICE
Código de producto. 11715174
Change view
Click to view available options
Intervalo de pH:
De 0 a 14
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Intervalo de pH unitSize
11715174 De 0 a 14 cada uno
1 options
Código de producto. 11715174
Marca: WTW™ 103741
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Obtenga la medición digital de pH óptima con la monitorización de calidad de electrodo integrada que se puede utilizar en todas las áreas de medición de campo y de laboratorio, con este sensor de electrodo de pH/ORP Digital IDS SenTix™ 940-3.
  • Electrodo de gel de pH IDS de bajo mantenimiento, cable fijo de 3 m
  • Medición digital de pH con control de calidad de los electrodos integrado que se puede utilizar en todas las áreas de medición de campo y de laboratorio
  • Valores medidos de forma segura gracias al procesamiento de la señal en el sensor
  • Fácil sustitución del electrodo gracias a los datos de calibración almacenados en el sensor
  • Monitorización de calidad del sensor mediante la función QSC que permite la monitorización del estado actual del sensor con todos los electrodos de pH IDS
  • Electrodos de pH IDS para uso sobre el terreno y en aplicaciones especiales en el laboratorio. 
  • La función QSC permite la monitorización del estado actual del sensor con todos los electrodos de pH IDS
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipos de conector Cable fijo
Junta Fibra
Material Eje de plástico, diafragma de fibra
Intervalo de pH De 0 a 14
Temperatura de funcionamiento (métrico) De 0 °C a 80 °C
Tipo Electrodo de pH/ORP IDS
Incluye Cable de 3 m
Modelo SenTix™ 940-3
Exactitud relativa del pH ± 0,004, ± 1
Sonda NTC
Requisitos de almacenamiento Sumerja el electrodo combinado en el electrolito de referencia (3 mol/l KCl, sin Ag+), los electrodos combinados de pH no se deben almacenar en seco o en agua desionizada
Exactitud de temperatura ±0,2 °C
Intervalo de temperatura (métrico) De 0 °C a 80 °C
Longitud del cable (métrico) 3 m
Longitud del tubo (métrico) 120 mm