Learn More
WTW™ Electrodo de pH Sentix™ 62
Click to view available options
Tipos de conector:
Cable fijo
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- SenTix™: Electrodos estándar con electrodos de precisión y gel con electrolito de gel líquido para mediciones de pH en aplicaciones de laboratorio y sobre el terreno
- Sistema de referencia con gel sin mantenimiento en toda la vida útil del producto
- Tiempo de respuesta rápido mediante una buena conexión con el medio para electrodos con sistema de referencia relleno con líquido
- Los mejores resultados gracias al vidrio de membrana de alta calidad
- Los electrodos de pH con electrolito de gel son ideales para la medición portátil, pero también para la medición rutinaria en el laboratorio
- Los electrodos están disponibles con y sin sensor de temperatura integrado
- Para su uso con medidor de pH Vario
- Incluye electrodo de conexión BNC, cable de 1 m
Especificaciones
Especificaciones
| Tipos de conector | Cable fijo |
| Junta | Platinum |
| Material | Eje de vidrio, diafragma de platino |
| Intervalo de pH | De 0 a 14 |
| Temperatura de funcionamiento (métrico) | De 0 °C a 100 °C |
| Tipo | Electrodo de pH SenTix™ |
| Para utilizar con (equipo) | Medidor de pH Vario |
| Incluye | Electrodo de conexión BNC, cable de 1 m |
| Modelo | SenTix™ 62 |
| Requisitos de almacenamiento | Sumerja el electrodo combinado en el electrolito de referencia (3 mol/l KCl, sin Ag+), los electrodos combinados de pH no se deben almacenar en seco o en agua desionizada |
| Mostrar más |