Learn More
WTW™ Electrodo de pH SenTix™ 21-3
Descripción
Los electrodos de pH con electrolito de gel son ideales para la medición portátil, pero también para la medición rutinaria en el laboratorio. Los electrodos no requieren ningún mantenimiento además de una limpieza ocasional y, por lo tanto, son especialmente económicos. Para mediciones exigentes en el laboratorio, utilice estos electrodos SenTix™ con electrolito líquido de 3 mol/l KCl, eje de vidrio fácil de limpiar y diafragma de platino. Estos electrodos también se pueden utilizar en muestras difíciles. Además, si necesita un electrodo con electrolito líquido para la medición portátil: El SenTix™ 51/52 con eje de plástico, sensor de temperatura integrado y diafragma cerámico domina casi todas las tareas de medición, incluso en el campo.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipos de conector | Cable fijo |
| Junta | Fibra |
| Material | Eje de plástico, diafragma de fibra |
| Intervalo de pH | De 0 a 14 |
| Temperatura de funcionamiento (métrico) | De 0 °C a 80 °C |
| Tipo | Electrodo de pH SenTix™ |
| Para utilizar con (equipo) | Medidor de pH Vario |
| Incluye | Electrodo de conexión DIN, cable de 3 m |
| Modelo | SenTix™ 21-3 |
| Requisitos de almacenamiento | Sumerja el electrodo combinado en el electrolito de referencia (3 mol/l KCl, sin Ag+), los electrodos combinados de pH no se deben almacenar en seco o en agua desionizada |
| Mostrar más |