Learn More
Cytiva Adaptador y juego de tubos de repuesto para bombas de microbiología Sentino™
Descripción
- Para filtración al vacío de líquidos en nuestra bomba Sentino
- Para el análisis de muestras acuosas en busca de contaminación microbiológica y de partículas mediante la técnica de filtro de membrana (MF)
- Para uso exclusivo en investigación
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (equipo) | Embudo de filtro MicroFunnel™ |
| Esterilidad | Estéril |
| N.° por paquete | 10/paquete |